Learn More
4-Methyl-1-Naphthosäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15497258
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 g
10 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15497258 10 g 10 Gramm
15487258 0.5 g 0.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497258 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60765.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4488-40-8
Summenformel C12H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 186.21
MDL-Nummer MFCD00671557
InChI-Schlüssel SIVYRLBDAPKADZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-1-naphthoic acid, 4-methyl-1-naphthalenecarboxylic acid, 4-methyl-1-napthoic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 4-methyl, 4-methyl-naphthalene-1-carboxylic acid, 4-methylnaphthalenecarboxylic acid, 4-methylnaphthoic acid, acmc-1aehw, 4-methyl-1-naphthoicacid, 4-methyl-1-naphtholic acid
PubChem CID 3014285
IUPAC-Name 4-methylnaphthalin-1-carbonsäure
SMILES CC1=C2C=CC=CC2=C(C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-1-naphthoic acid
Schmelzpunkt 179°C to 181°C
Menge 10 g
Formelmasse 186.21
Reinheit (%) 97%