Learn More
4-Methyl-1-Naphthalinboronsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11975981 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11975981 1 g 1 Gramm
11985981 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11975981 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 437530010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103986-53-4
Summenformel C11H11BO2
Molekulargewicht (g/mol) 186.02
MDL-Nummer MFCD01632204
InChI-Schlüssel JHVQEUGNYSVSDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-1-naphthaleneboronic acid, 4-methyl-1-naphthalene boronic acid, 4-methylnaphthalene-1-boronic acid, 1-methylnaphthalene-4-boronic acid, 4-methylnaphthalen-1-yl boronic acid, 1-borono-4-methylnaphthalene, 4-methyl-1-naphthyl boronic acid, 4-methyl-1-naphthylboronic acid, 4-methylnaphthalen-1-yl boranediol, boronic acid, 4-methyl-1-naphthalenyl
PubChem CID 2773511
IUPAC-Name (4-methylnaphthalen-1-yl)boronic acid
SMILES CC1=CC=C(B(O)O)C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-1-naphthaleneboronic acid
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 224°C to 228°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 95% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 186.02
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methyl-1-naphthaleneboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.