Learn More
4-Methyl-1,3-thiazol-5-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15294308 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15294308 5 g 5 Gramm
15284308 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15294308 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 453640050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 953070-51-4 | C4H4ClNO2S2 | 197.66 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 953070-51-4
Summenformel C4H4ClNO2S2
Molekulargewicht (g/mol) 197.66
InChI-Schlüssel AWTJUYXVSWZCIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthiazole-5-sulfonyl chloride, 5-thiazolesulfonyl chloride, 4-methyl, chloro 4-methyl 1,3-thiazol-5-yl sulfone
PubChem CID 18537519
IUPAC-Name 4-Methyl-1,3-Thiazol-5-Sulfonylchlorid
SMILES CC1=C(SC=N1)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride
Schmelzpunkt 34.0°C to 36.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Menge 5 g
Formelmasse 197.66
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methyl-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride, 97%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.