Learn More
4-Methyl-1,2,3-thiadiazol-5-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10079091
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10079091 1 g 1 Gramm
10476604 10 g 10 Gramm
10396974 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10079091 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC02301DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 18212-21-0
Summenformel C4H3N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 143.14
MDL-Nummer MFCD00173830
InChI-Schlüssel NHHQOYLPBUYHQU-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-1,2,3 thiadiazole-5-carboxylic acid, 1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl, pubchem10092, acmc-209xfo, 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylicacid, tos-bb-0050, 4-methyl-1,2,3 thiadiazol-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-hydroxycarbonyl-1,2,3-thiadiazole, 4methyl-1,2,3 thiadiazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 1381992
IUPAC-Name 4-Methylthiadiazol-5-Carbonsäure
SMILES CC1=C(SN=N1)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-1, 2, 3-thiadiazole-5-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 144.15
Reinheit (%) 97%