Learn More
4-Methoxythiophenol, 97%
Artikelnummer. 11428626
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11428626 100 g 100 Gramm
11408626 5 g 5 Gramm
11418626 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428626 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16009.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 696-63-9 | C7H8OS | 140,2 g/mol
4-Methoxythiophenol wird zur Herstellung von Proben für die Charakterisierung selbstorganisierter Monoschichten (SAMs) und zur Untersuchung des Einflusses von SAMs auf organische Dünnschichttransistoren mit n- und p-Kanal verwendet. Es wird auch in der Cäsiumfluorid-Celite-katalysierten Zubereitung von Thioethern und Thioestern verwendet.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
4-Methoxithiophenol wird zur Vorbereitung von Proben für die Charakterisierung von selbst zusammengesetzten Monolayern (SAM′s) und zur Untersuchung der SAM-Wirkung auf organische n-Kanal- und p-Kanal-Dünnschichttransistoren verwendet. Es wird auch in der Cäsiumfluorid-Celite-katalysierten Zubereitung von Thioethern und Thioestern verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer zu mischen.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Es ist luftempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 696-63-9
Summenformel C7H8OS
Molekulargewicht (g/mol) 140.2
MDL-Nummer MFCD00004849
InChI-Schlüssel NIFAOMSJMGEFTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxythiophenol, p-methoxybenzenethiol, benzenethiol, 4-methoxy, 4-methoxybenzene-1-thiol, benzenethiol, p-methoxy, 4-mercaptoanisole, 4-methoxy thiophenol, 4-methoxy-benzenethiol, para-methoxybenzenethiol, 4-mercaptoanisol
PubChem CID 12765
IUPAC-Name 4-Methoxybenzolthiol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxythiophenol
Dichte 1.14
Siedepunkt 100°C to 103°C (13 mmHg)
Flammpunkt 96°C (204°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.5831
Menge 100 g
Beilstein 1446910
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix.
Formelmasse 140.21
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke