Learn More
4-Methoxystyrol, 98 %, stab. mit 0.1 % 4-tert-Butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11436076
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11436076 25 g 25 Gramm
11426076 5 g 5 Gramm
11446076 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11436076 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22353.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    250.67 CHF
    225.65 CHF / 25 Gramm
    Sparen 25.02 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 637-69-4 | C9H10O | 134.18 g/mol
4-Methoxystyrene is employed in the ferric chloride-catalyzed addition of activated methylenes to styrenes. It acts as a monomer in polymerization reactions. Further, it is used to prepare 1,1,2,2-Tetracyano-3-(p-methoxyphenyl)cyclobutane by reacting with ethenetetracarbonitrile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methoxystyrol wird bei der Eisenchlorid-katalysierten Zugabe von aktivierten Methylenen zu Styrolen eingesetzt. Es wirkt als Monomer bei Polymerisationsreaktionen. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung von 1,1,2,2-Tetracyano-3-(p-methoxyphenyl)cyclobutan durch Reaktion mit Ethentetracarbonitril verwendet.
Löslichkeit
Geringfügig mischbar mit Methanol.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 637-69-4
Summenformel C9H10O
Molekulargewicht (g/mol) 134.18
MDL-Nummer MFCD00008619
InChI-Schlüssel UAJRSHJHFRVGMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxystyrene, 1-methoxy-4-vinylbenzene, p-methoxystyrene, 4-vinylanisole, benzene, 1-ethenyl-4-methoxy, p-vinylanisole, anisole, p-vinyl, unii-2ish8t4a6e, ccris 4381, 4-vinylanisol
PubChem CID 12507
IUPAC-Name 1-ethenyl-4-methoxybenzene
SMILES COC1=CC=C(C=C)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxystyrene
Namenshinweis stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Dichte 1.002
Siedepunkt 204°C to 205°C
Flammpunkt 72°C (161°F)
Brechungsindex 1.561
Menge 25 g
Beilstein 1098935
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with methanol.
Formelmasse 134.18
Reinheit (%) 98%