Learn More
4-Methoxypyridin N-Oxid-Hydrat, 99 %
Product Code. 11311687
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11311687 5 g 5 Gramm
11301687 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11311687 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L04709.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-Methoxypyridin N-oxidhydrat wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Es ist von Natur aus hygroskopisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 207511-18-0
Summenformel C6H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 143.142
MDL-Nummer MFCD00149410
InChI-Schlüssel ABJMARLKAXBQBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxypyridine n-oxide hydrate, 4-methoxypyridin-1-ium-1-olate hydrate, 4-methoxypyridine-n-oxide hydrate, c6h7no2.h2o, 4-methoxypyridin-1-ol, hydrate, 4-methoxypyridine-1-oxide hydrate, 4-methoxypyridine-n-oxide hydrate,99, 4-methoxy-1-oxidopyridin-1-ium hydrate, 4-methoxy-1-oxidanidyl-pyridin-1-ium hydrate
PubChem CID 16212293
IUPAC-Name 4-Methoxy-1-oxidopyridin-1-ium;hydrat
SMILES COC1=CC=[N+](C=C1)[O-].O
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Methoxypyridine N-oxide hydrate
Schmelzpunkt 78°C to 82°C
Menge 5 g
Beilstein 115212
Empfindlichkeit Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 125.13 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99%