Learn More
4-Methoxyphenylmagnesiumbromid, 1-M-Lösung in THF, Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 377421000
Additional Details : CAS : 13139-86-1 Gewicht : 0.15000kg Transport : UN number : 2924 Chem class : 3 Pack group : II
Menge 100mL
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10022442
  • 79.90 CHF / 100 Milliliter
Voraussichtliches Versanddatum: 13-10-2021
Chemische Identifikatoren
13139-86-1
211.34
RBWRWAUAVRMBAC-UHFFFAOYSA-M
2734898
COC1=CC=[C-]C=C1.[Mg+2].[Br-]
C7H7BrMgO
MFCD00013515
4-methoxyphenylmagnesium bromide, grignard reagent, 4-methoxyphenylmagnesium bromide solution, bromo 4-methoxyphenyl magnesium, p-methoxyphenylmagnesium bromide, 4-methoxyphenyl magnesium bromide, 4-methoxyphenymagnesium bromide, 4-methoxy phenylmagnesiumbromide, p-methoxyphenyl magnesium bromide, p-methoxyphenyl-magnesium bromide, 4-methoxy-phenyl-magnesiumbromide
Magnesium;Methoxybenzol;Bromid
Spezifikation
4-Methoxyphenylmagnesium bromide
−21°C
1
100mL
74.64
C7H7BrMgO
MFCD00013515
Solubility in water: vigorous reaction
COC1=CC=[C-]C=C1.[Mg+2].[Br-]
211.34
211.34
1.0000g/mL
AcroSeal™ Glasflasche
Gelb bis Braun
13139-86-1,109-99-9
80.98
CH3O(C6H4)MgBr
4-methoxyphenylmagnesium bromide, grignard reagent, 4-methoxyphenylmagnesium bromide solution, bromo 4-methoxyphenyl magnesium, p-methoxyphenylmagnesium bromide, 4-methoxyphenyl magnesium bromide, 4-methoxyphenymagnesium bromide, 4-methoxy phenylmagnesiumbromide, p-methoxyphenyl magnesium bromide, p-methoxyphenyl-magnesium bromide, 4-methoxy-phenyl-magnesiumbromide
RBWRWAUAVRMBAC-UHFFFAOYSA-M
Magnesium;Methoxybenzol;Bromid
2734898
Flüssig
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 4-Methoxyphenylmagnesium bromide, 1M solution in THF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation