Learn More
4-Methoxyphenylglyoxal-Hydrat, TRC
Artikelnummer. 30478197
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30478197 100 mg 100 Milligramm
30464711 500 mg 500 Milligramm
30472658 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30478197 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM220475100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxyphenylglyoxal Hydrate
CAS 16208-17-6
Summenformel C9 H10 O4
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O4/c1-13-7-4-2-6(3-5-7)8(10)9(11)12/h2-5,9,11-12H,1H3
SMILES COc1ccc(cc1)C(=O)C(O)O
IUPAC-Name 2,2-Dihydroxy-1-(4-methoxyphenyl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 182.1733
Formelmasse 182.0579