Learn More
4-Methoxyphenylglyoxal-Hydrat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Methoxyphenylglyoxal Hydrate |
| CAS | 16208-17-6 |
| Summenformel | C9 H10 O4 |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H10O4/c1-13-7-4-2-6(3-5-7)8(10)9(11)12/h2-5,9,11-12H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)C(=O)C(O)O |
| IUPAC-Name | 2,2-Dihydroxy-1-(4-methoxyphenyl)ethanon |
| Molekulargewicht (g/mol) | 182.1733 |
| Formelmasse | 182.0579 |