Learn More
4-Methoxyphenylacetylen, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Methoxyphenylacetylene |
| CAS | 768-60-5 |
| Summenformel | C9 H8 O |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H8O/c1-3-8-4-6-9(10-2)7-5-8/h1,4-7H,2H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)C#C |
| IUPAC-Name | 1-Ethynyl-4-Methoxybenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 132.16 |
| Formelmasse | 132.0575 |