Learn More
4-Methoxyphenylacetylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378226
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11378226
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L15256.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 4693-91-8 | C9H9ClO2 | 184.619 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4693-91-8
Summenformel C9H9ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 184.619
MDL-Nummer MFCD00075474
InChI-Schlüssel CXJOONIFSVSFAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxyphenylacetyl chloride, 2-4-methoxyphenyl acetyl chloride, benzenacetyl chloride, 4-methoxy, benzeneacetyl chloride, 4-methoxy, 4-methoxyphenylacetylchloride, p-methoxyphenyl acetyl chloride, p-methoxyphenylacetyl chloride, acmc-1aso1, 4-methoxyphenylacetylchlorid, 4-methoxybenzeneacetyl chloride
PubChem CID 2734688
IUPAC-Name 2-(4-methoxethoxy)acetylchlorid
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxyphenylacetyl chloride
Dichte 1.208
Siedepunkt 143°C (10 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.54
Menge 25 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 908061
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 184.62
Reinheit (%) 98%