Learn More
4-Methoxyphenylacetonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11427337
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11427337 100 g 100 Gramm
11417337 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11427337 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15056.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 104-47-2 | C9H9NO | 147.177 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-47-2
Summenformel C9H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 147.177
MDL-Nummer MFCD00001919
InChI-Schlüssel PACGLQCRGWFBJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxyphenylacetonitrile, 2-4-methoxyphenyl acetonitrile, 4-methoxybenzyl cyanide, 4-methoxyphenyl acetonitrile, p-methoxyphenylacetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-methoxy, p-methoxybenzyl cyanide, anisylacetonitrile, 4-anisyl cyanide, p-methoxybenzeneacetonitrile
PubChem CID 66031
IUPAC-Name 2-(4-methoxyphenyl)acetonitril
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxyphenylacetonitrile
Schmelzpunkt 8°C
Dichte 1.085
Siedepunkt 285°C to 287°C
Flammpunkt 117°C (242°F)
Brechungsindex 1.53
Menge 100 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 509162
Formelmasse 147.18
Reinheit (%) 98%