Learn More
4-Methoxyphenylaceton, Mikromol™
Artikelnummer. 30051622
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051622 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30051622 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0319.020025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
p-Methoxyphenylaceton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 4'-Methoxyacetophenone
CAS 100-06-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4'-Methoxyacetophenone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H10 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 4-Methoxyphenylacetone, Mebeverine Hydrochloride Imp. A (Pharmeuropa)
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O2/c1-7(10)8-3-5-9(11-2)6-4-8/h3-6H,1-2H3
SMILES COc1ccc(cc1)C(=O)C
IUPAC-Name 1-(4-Methoxyphenyl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 150.17
Menge 25 mg
Formelmasse 150,0681 g/mol