Learn More
4-Methoxyphenylaceton, +98 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 189802500
Additional Details : CAS : 122-84-9 Gewicht : 0.30000kg
Menge 250g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10006403
  • 246.40 CHF / 250 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 04-10-2021
Chemische Identifikatoren
122-84-9
164.2
WFWKNGZODAOLEO-UHFFFAOYSA-N
31231
CC(=O)CC1=CC=C(C=C1)OC
C10H12O2
MFCD00008773
4-methoxyphenylacetone, p-acetonylanisole, anisketone, 1-4-methoxyphenyl propan-2-one, 2-propanone, 1-4-methoxyphenyl, anisyl methyl ketone, p-methoxyphenylacetone, 4-methoxybenzyl methyl ketone, 1-p-methoxyphenyl-2-propanone, anisic ketone
1-(4-methoxyphenyl)propan-2-on
Spezifikation
4-Methoxyphenylacetone
135°C
Glasflasche
1.067
Grün-Gelb bis Gelb
98+%
98.0
98% min. (GC)
CH3OC6H4CH2COCH3
08, IV, 460
WFWKNGZODAOLEO-UHFFFAOYSA-N
1-(4-methoxyphenyl)propan-2-on
31231
Klare, hellgelbe bis gelb-grüne Flüssigkeit
1.0670g/mL
Authentic
1.5200 to 1.53
266°C to 268°C
250g
122-84-9
100.0
C10H12O2
MFCD00008773
4-methoxyphenylacetone, p-acetonylanisole, anisketone, 1-4-methoxyphenyl propan-2-one, 2-propanone, 1-4-methoxyphenyl, anisyl methyl ketone, p-methoxyphenylacetone, 4-methoxybenzyl methyl ketone, 1-p-methoxyphenyl-2-propanone, anisic ketone
CC(=O)CC1=CC=C(C=C1)OC
164.2
164.2
98+%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate