Learn More
4-Methoxyphenylaceton, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450723
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11450723 500 g 500 Gramm
11434644 25 g 25 Gramm
11444644 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450723 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13209.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 122-84-9 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-84-9
Summenformel C10H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 164.204
MDL-Nummer MFCD00008773
InChI-Schlüssel WFWKNGZODAOLEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxyphenylacetone, p-acetonylanisole, anisketone, 1-4-methoxyphenyl propan-2-one, 2-propanone, 1-4-methoxyphenyl, anisyl methyl ketone, p-methoxyphenylacetone, 4-methoxybenzyl methyl ketone, 1-p-methoxyphenyl-2-propanone, anisic ketone
PubChem CID 31231
IUPAC-Name 1-(4-methoxyphenyl)propan-2-on
SMILES CC(=O)CC1=CC=C(C=C1)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxyphenylacetone
Dichte 1.069
Siedepunkt 266°C to 268°C
Flammpunkt 101°C (213°F)
Brechungsindex 1.525
Menge 500 g
Beilstein 2044332
Formelmasse 164.2
Reinheit (%) 98%