Learn More
4-Methoxyphenylessigsäure 99 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 126020010
Additional Details : CAS : 104-01-8 Gewicht : 1.00000kg
Menge 1kg
Verpackung Kunststoffflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10424585
  • 194.00 CHF / 1 Kilogramm
Verfügbar ab
01-02-2021
Chemische Identifikatoren
104-01-8
166.18
NRPFNQUDKRYCNX-UHFFFAOYSA-N
7690
2-(4-Methyxyph)Essigsäure
C9H10O3
MFCD00004345
4-methoxyphenylacetic acid, homoanisic acid, 2-4-methoxyphenyl acetic acid, 4-methoxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 4-methoxy, 4-methoxyphenyl acetic acid, p-methoxyphenylacetic acid, 2-p-anisyl acetic acid, p-methoxyphenyl acetic acid
CHEBI:55501
COC1=CC=C(C=C1)CC(=O)O
Spezifikation
4-Methoxyphenylacetic acid
Kunststoffflasche
Weiß bis gelb
1kg
104-01-8
100.0
C9H10O3
MFCD00004345
4-methoxyphenylacetic acid, homoanisic acid, 2-4-methoxyphenyl acetic acid, 4-methoxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 4-methoxy, 4-methoxyphenyl acetic acid, p-methoxyphenylacetic acid, 2-p-anisyl acetic acid, p-methoxyphenyl acetic acid
NRPFNQUDKRYCNX-UHFFFAOYSA-N
2-(4-Methyxyph)Essigsäure
7690
166.18
99%
Authentic
140.0°C (3.0 mmHg)
84.0°C to 88.0°C
99%
98.5
99%
CH3OC6H4CH2CO2H
10, 190
Solubility in water: 6g/L (20 c)
COC1=CC=C(C=C1)CC(=O)O
166.18
CHEBI:55501
Kristalle, kristallines Pulver und Stückchen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 4-Methoxyphenylacetic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation