Learn More
4-Methoxyphenylacetamid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15498839
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15498839 25 g 25 Gramm
15488839 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498839 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05644.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6343-93-7
Summenformel C9H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 165.192
MDL-Nummer MFCD00017144
InChI-Schlüssel OLKQIWCQICCYQS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 241868
IUPAC-Name 2-(4-methoxyphenyl)acetamid
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CC(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxyphenylacetamide
Schmelzpunkt 184°C to 188°C
Menge 25 g
Beilstein 2088040
Synonym 2-4-methoxyphenyl acetamide, 4-methoxyphenylacetamide, p-methoxyphenylacetamide, benzeneacetamide, 4-methoxy, 4-methoxyphenoxyphenylacetamide, acmc-20amem, 4-methoxyphe-nylacetamide, benzeneacetamide,4-methoxy, 4-methoxyphenyl-acetamide, para methoxy phenyl acetamide
Formelmasse 165.19
Reinheit (%) 98%