Learn More
4-Methoxyphenylisothiocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458236
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11458236 50 g 50 Gramm
11394699 2 g 2 Gramm
11448236 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458236 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15331.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2284-20-0 | C8H7NOS | 165.21 g/mol
4-Methoxyphenyl isothiocyanate has been used in the synthesis of 3-benzyl-2-(4-methoxyphenyl)-3H-[1,2,4]triazolo-[5,1-b]quinazolin-9-one and 2-{[4-amino-3-(4-methylphenyl)-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-yl]acetyl}-N-arylhydrazinecarbothioamides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methoxyphenylisothiocyanat wurde bei der Synthese von 3-Benzyl-2-(4-Methoxyphenyl)-3H-[1,2,4 ]triazolo-[5,1-b]chinazolin-9-on und 2-{[4-Amino-3-(4-Methylphenyl)-5-oxo-4,5-Dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-yl]acetyl}-N-Arylhydrazincarbothioamiden verwendet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Alkoholen und Aminen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2284-20-0
Summenformel C8H7NOS
Molekulargewicht (g/mol) 165.21
MDL-Nummer MFCD00011676
InChI-Schlüssel VRPQCVLBOZOYCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxyphenyl isothiocyanate, 4-methoxyphenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-methoxy-benzene, p-methoxyphenyl isothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-4-methoxy, isothiocyanic acid 4-methoxyphenyl ester, 4-methoxybenzenisothiocyanate, 4-isothiocyanatoanisole, acmc-1ccqx, p-methoxyphenylisothiocyanate
PubChem CID 75293
IUPAC-Name 1-isothiocyanat-4-methoxybenzol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)N=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxyphenyl isothiocyanate
Schmelzpunkt 18°C to 20°C
Dichte 1.196
Siedepunkt 279°C to 281°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.6489
Menge 50 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 606967
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen It hydrolyzes in water.
Formelmasse 165.22
Reinheit (%) 98%