Learn More
4-Methoxyphenylisothiocyanat, 97 %, Maybridge
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 4-Methoxyphenyl isothiocyanate |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Strukturformel | CH3OC6H4NCS |
| Menge | 25 g |
| Formelmasse | 165.22 |
| Reinheit (%) | 97% |