Learn More
4-Methoxyphenylisocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492828
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11492828 5 g 5 Gramm
11402838 25 g 25 Gramm
11412838 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492828 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16805.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5416-93-3 | C8H7NO2 | 149.149 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5416-93-3
Summenformel C8H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 149.149
MDL-Nummer MFCD00002026
InChI-Schlüssel FMDGXCSMDZMDHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxyphenyl isocyanate, 4-methoxyphenylisocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-methoxy, p-anisyl isocyanate, p-methoxyphenyl isocyanate, isocyanic acid, p-methoxyphenyl ester, unii-c50o5096nc, 1-isocyanato-4-methoxy-benzene, 4-methoxybenzenisocyanate, 4-methoxyisocyanatobenzene
PubChem CID 79443
IUPAC-Name 1-isocyanat-4-methoxybenzol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxyphenyl isocyanate
Dichte 1.151
Siedepunkt 119°C to 120°C (20 mmHg)
Flammpunkt 98°C (208°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.547
Menge 5 g
UN-Nummer UN2206
Beilstein 471920
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 149.15
Reinheit (%) 98%