Learn More
4-Methoxyphenacylchlorid 96.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10508912
35.13 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Methoxyphenacyl chloride
Namenshinweis 96.5%
CAS 2196-99-8
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 98°C to 100°C
Farbe Beige bis Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H9ClO2
Strukturformel H3COC6H4COCH2Cl
MDL-Nummer MFCD00216508
Menge 1 g
Synonym 2-chloro-1-4-methoxyphenyl ethanone, 4-methoxyphenacyl chloride, 2-chloro-4'-methoxyacetophenone, 2-chloro-4'-methoxylphacetone, 4-methoxyphenacylchloride, 2-chloro-1-4-methoxy-phenyl-ethanone, 2-chloro-1-4-methoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 2-chloro-1-4-methoxyphenyl, 4-chloroacetyl anisole, 4'-methoxy-2-chloroacetophenone
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: negligible
InChI-Schlüssel MCRINSAETDOKDE-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)CCl
IUPAC-Name 2-Chlor-1-(4-Methoxyphenyl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 184.62
PubChem CID 237806
Formelmasse 184.62
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methoxyphenacyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.