Learn More
4-Methoxyphenylboronsäure, TRC
Artikelnummer. 30467923
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30467923 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30467923 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2609451G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxylphenylboronic Acid
CAS 5720-07-0
Summenformel C7H9BO3
Menge 1 g
Synonym (4-Methoxyphenyl)boronic Acid, (4-Methoxyphenyl)boric Acid, 4-Anisylboronic Acid, [4-(Methyloxy)phenyl]boronic Acid, p-Anisylboronic Acid, p-Methoxybenzeneboronic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C7H9BO3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
SMILES COc1ccc(cc1)B(O)O
IUPAC-Name (4-Methoxyphenyl)boronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 151.96
Formelmasse 152.0645