Learn More
4-Methoxycinnaminsäure, TRC
Artikelnummer. 30480931
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30480931 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30480931 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2621501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxycinnamic Acid
CAS 830-09-1
Summenformel C10 H10 O3
Menge 1 g
Synonym 2-Propenoic acid, 3-(4-methoxyphenyl)-, Cinnamic acid, p-methoxy- (6CI,8CI), 3-(4-Methoxyphenyl)-2-propenoic acid, 3-(4-Methoxyphenyl)acrylic acid, 3-(4-Methoxyphenyl)propenoic acid, 4-Methoxycinnamic acid, 4-Methyoxycinnamic acid, 4'-Methoxycinnamic acid, Bernel hydro, NSC 5303, NSC 623437, O-Methyl-p-coumaric acid, p-Methoxycinnamic acid, (EZ)-4-Methoxycinnamic acid
InChI-Formel InChI=1S/C10H10O3/c1-13-9-5-2-8(3-6-9)4-7-10(11)12/h2-7H,1H3,(H,11,12)/b7-4+
SMILES COc1ccc(\C=C\C(=O)O)cc1
IUPAC-Name (E)-3-(4-Methoxyphenyl)prop-2-ionsäure
Molekulargewicht (g/mol) 178.18
Formelmasse 178.063