Learn More
4-Methoxychalkon, 98 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10639164 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10639164 5 g Glasflasche 5 Gramm
10001601 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10639164 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 327640050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 959-33-1
Summenformel C16H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 238.29
MDL-Nummer MFCD00017179
InChI-Schlüssel XUFXKBJMCRJATM-FMIVXFBMSA-N
Synonym 4-methoxychalcone, e-3-4-methoxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, 2e-3-4-methoxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, chalcone, 4-methoxy, 3-4-methoxyphenyl-1-phenyl-2-propen-1-one, 2-propen-1-one, 3-4-methoxyphenyl-1-phenyl, 2-propen-1-one, 3-4-methoxyphenyl-1-phenyl-, 2e, phenyl p-methoxystyryl ketone, 4'-methoxybenzylideneacetophenone, 3-4-methoxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one
PubChem CID 641819
IUPAC-Name (E)-3-(4-Methoxyphenyl)-1-phenylprop-2-en-1-on
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxychalcone
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 73°C to 78°C
Farbe Gelb
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dichloromethane,methanol
Formelmasse 238.29
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methoxychalcone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.