Learn More
4-(Methoxycarbonyl)benzolboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11476570
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11476570 1 g 1 Gramm
11486570 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11476570 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27627.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 99768-12-4 | C8H9BO4 | 179.966 g/mol
It is a reagent used for tandem-type Pd(II)-catalyzed oxidative Heck reaction and intramolecular C-H amidation sequence, copper-mediated ligandless aerobic fluoroalkylation of arylboronic acids with fluoroalkyl iodides, one-pot ipso-nitration of arylboronic acids, copper-catalyzed nitration and cyclocondensation followed by palladium-phosphine-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling. It is employed as reagent in Reagent used in preparation of biaryls via nickel-catalyzed Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction of aryl halides with arylboronic acid, chromenones and their bradykinin B1 antagonistic activity, Pt nanoparticles on Photoactive metal-organic frameworks resulting in efficient hydrogen evolution via synergistic photoexcitation and electron injection and salicylate-based thienylbenzoic acids as E. coli methionine aminopeptidase inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es handelt sich um ein Reagenz, das für die Tandem-Typ-Pd(II)-katalysierte oxidative Heck-Reaktion und intramolekulare C-H-Amidierungssequenz, die kupfervermittelte ligandlose aerobe Fluoralkylierung von Arylboronsäuren mit Fluoralkyliodiden, die Ein-Topf-Ipso-Nitration von Arylboronsäuren, die kupferkatalysierte Nitrierung und Cyclokondensation, gefolgt von einer durch Palladium-Phosphin katalysierten Suzuki-Miyaura-Kupplung verwendet wird. Wird als Reagenz in Reagenz zur Herstellung von Biarylen mittels nickel-katalysierter Suzuki-Miyaura-Kreuzkupplungsreaktion von Arylhalogeniden mit Arylboronsäure, Chromenonen und ihrer Bradykinin-B1-antagonistischen Aktivität verwendet, von Pt-Nanopartikeln auf photoaktiven metallorganischen Gerüsten, die eine effiziente Wasserstoffentwicklung über synergistische Photoanregung und Elektroneninjektion ergeben, und von salicylatbasierten Thienylbenzo-Säuren als E. coli-Methionin-Aminopeptidase-Hemmer.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Sorgen Sie für eine gute Belüftung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99768-12-4
Summenformel C8H9BO4
Molekulargewicht (g/mol) 179.966
MDL-Nummer MFCD01632203
InChI-Schlüssel PQCXFUXRTRESBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-boronobenzoate, 4-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-methoxycarbonyl phenyl boronic acid, 4-methoxycarbonyl benzeneboronic acid, 4-methoxycarbonylphenyl boronic acid, methyl4-boronobenzoate, 4-methoxycarbonylbenzeneboronic acid, p-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-methoxycabonyl phenylboronic acid
PubChem CID 2734369
IUPAC-Name (4-Methoxycarbonylphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 220°C to 225°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 179.97
Reinheit (%) 97%