Learn More
4'-Methoxybiphenyl-4-Sulfonylchlorid, 95 %, Acros Organics™
Artikelnummer. 15289676 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15289676 5 g 5 Gramm
15239716 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15289676 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 450400050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 202752-04-3
Summenformel C13H11ClO3S
Molekulargewicht (g/mol) 282.74
MDL-Nummer MFCD01631917
InChI-Schlüssel AJWXJCPSCXFPJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-methoxy 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-methoxyphenyl benzenesulfonyl chloride, 4'-methoxy-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-methoxy-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-methoxyphenyl phenyl sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 4'-methoxy, 4'-methoxy biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-methoxyphenyl benzenesulfonylchloride, 4-4-methoxyphenyl phenyl sulfonylchloride
PubChem CID 2794750
IUPAC-Name 4'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-4-sulfonylchlorid
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride
Schmelzpunkt 104.0°C to 109.0°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Menge 5 g
Formelmasse 282.75
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4'-Methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride, 97%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.