Learn More
4'-Methoxybiphenyl-3-Carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15488207
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15488207
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H51764.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 725-05-3
Summenformel C14H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 228.247
MDL-Nummer MFCD03424599
InChI-Schlüssel VWDMBLJBLIUXFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-methoxy-1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, 3-4-methoxyphenyl benzoic acid, 4'-methoxybiphenyl-3-carboxylic acid, 4'-methoxy-biphenyl-3-carboxylic acid, 4'-methoxy 1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, 3-biphenyl-4'-methoxy carboxylic acid, 1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, 4'-methoxy, acmc-1bff1, amtda012, 4'-methoxy-3-biphenylcarboxylic acid
PubChem CID 1307667
IUPAC-Name 3-(4-methoxyphenyl)benzoesäure
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C2=CC(=CC=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Methoxybiphenyl-3-carboxylic acid
Menge 1 g
Formelmasse 228.25
Reinheit (%) 95%