Learn More
4-Methoxybenzylamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497217
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11497217 25 g 25 Gramm
11407227 100 g 100 Gramm
11417227 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497217 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14999.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2393-23-9 | C8H11NO | 137.182 g/mol
4-Methoxybenzylamine is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff. It is also used fine chemical intemediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methoxybenzylamin ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, für Pharmazeutika, Agrochemikalien und Färbemittel. Es wird auch Fine-Chemicals-Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es ist in Wasser sehr löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Feuchtigkeitsempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Von stark oxidierenden Agentsaciden, sauren Chloriden, sauren Anhydriden, Oxidationsmitteln und Chloroformiaten fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2393-23-9
Summenformel C8H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 137.182
MDL-Nummer MFCD00008122
InChI-Schlüssel IDPURXSQCKYKIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxybenzylamine, 4-methoxyphenyl methanamine, benzenemethanamine, 4-methoxy, p-methoxybenzylamine, 4-methoxy-benzylamine, anisylamine, benzylamine, p-methoxy, 4-methoxybenzyl amine, 1-4-methoxyphenyl methanamine, 4-methoxyphenyl methylamine
PubChem CID 75452
ChEBI CHEBI:49837
IUPAC-Name (4-Methoxyphenyl)methanamin
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxybenzylamine
Schmelzpunkt -10°C
Dichte 1.053
Siedepunkt 236°C to 237°C
Flammpunkt 114°C (237°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.546
Menge 25 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 508206
Empfindlichkeit Air sensitive; May form a precipitate
Löslichkeitsinformationen It is highly soluble in water.
Formelmasse 137.18
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methoxybenzylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methoxybenzylamine