Learn More
(4-methylbenzyl)triphenylphosphoniumchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11360124
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11360124
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L00594.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3462-97-3 | C26H24ClOP | 418.90 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3462-97-3
Summenformel C26H24ClOP
Molekulargewicht (g/mol) 418.90
MDL-Nummer MFCD00031572
InChI-Schlüssel YQXBNCFNXOFWLR-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-methoxybenzyl triphenylphosphonium chloride, 4-methoxyphenyl methyl triphenylphosphanium chloride, acmc-1ctv8, 4-methoxyphenyl methyl-triphenyl-phosphanium chloride, 4-methoxybenzyltriphenylphosphonium chloride, 4-methoxybenzyltriphenylphosphonium-chloride, 4-methoxybenzyl triphenyphosphonium chloride, p-methoxybenzyl-triphenylphosphonium chloride, 4-methoxybenzyltriphenyl phosphonium chloride, 4-methoxybenzyl triphenyl phosphonium chloride
PubChem CID 2773651
IUPAC-Name (4-methoxyphenyl)methyl-triphenylphosphanium;chlorid
SMILES [Cl-].COC1=CC=C(C[P+](C2=CC=CC=C2)(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-Methoxybenzyl)triphenylphosphonium chloride
Schmelzpunkt 235°C to 239°C
Menge 10 g
Beilstein 4173378
Formelmasse 418.91
Reinheit (%) 97%