Learn More
4-Methoxybenzylisothiocyanat, TRC
Artikelnummer. 30481428
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30481428 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30481428 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2261101G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxybenzyl Isothiocyanate
CAS 3694-57-3
Summenformel C9H9NOS
Menge 1 g
Synonym 1-(Isothiocyanatomethyl)-4-methoxy-benzene, Isothiocyanic Acid p-Methoxybenzyl Ester, alpha-Isothiocyanato-p-methoxytoluene
InChI-Formel InChI=1S/C9H9NOS/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-10-7-12/h2-5H,6H2,1H3
SMILES COc1ccc(CN=C=S)cc1
IUPAC-Name 1-(Isothiocyanatomethyl)-4-methoxybenzol
Molekulargewicht (g/mol) 179.24
Formelmasse 179.0405