Learn More
4-Methoxybenzoylacetonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438546
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11438546 25 g 25 Gramm
11428546 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11438546 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15973.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3672-47-7 | C10H9NO2 | 175.187 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3672-47-7
Summenformel C10H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 175.187
MDL-Nummer MFCD00067889
InChI-Schlüssel IKEPUFCALLUUBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-methoxyphenyl-3-oxopropanenitrile, 4-methoxybenzoylacetonitrile, 4'-methoxybenzoylacetonitrile, 4-methoxybenzoyl acetonitrile, pubchem10102, 4-cyanoacetyl anisole, maybridge1_004582, acmc-1agd6, p-methoxybenzoylacetonitrile, toslab 6389
PubChem CID 233398
IUPAC-Name 3-(4-Methoxyphenyl)-3-Oxopropanenitril
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxybenzoylacetonitrile
Schmelzpunkt 125°C to 130°C
Menge 25 g
Beilstein 743909
Formelmasse 175.19
Reinheit (%) 98%