Learn More
4-Methoxybenzophenon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11476336
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11476336 25 g 25 Gramm
11486336 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11476336 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23123.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 611-94-9 | C14H12O2 | 212.248 g/mol
4-Methoxybenzophenone and its analogues showed diverse plant growth-regulating actions such as inhibition of shoot and root growth, induction of chlorosis, and a disturbance in phototropism or geotropism. It is also used as a photo polymerization catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methoxybenzophenon und seine Analoga zeigten verschiedene pflanzenwachstumsregulierende Maßnahmen wie Hemmung von Sprossen und Wurzelwachstum, Induktion von Chlorose und eine Störung des Phototropismus oder des Geotropismus. Es wird auch als Photopolymerisationskatalysator verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 611-94-9
Summenformel C14H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 212.248
MDL-Nummer MFCD00008403
InChI-Schlüssel SWFHGTMLYIBPPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxybenzophenone, 4-methoxyphenyl phenyl methanone, p-methoxybenzophenone, benzophenone, 4-methoxy, methanone, 4-methoxyphenyl phenyl, phenyl p-anisyl ketone, 4-benzoylanisole, 4-methoxyphenyl phenylmethanone, unii-i4xj07373m, 4-methoxyphenyl-phenylmethanone
PubChem CID 69146
IUPAC-Name (4-Methoxyphenyl)-phenylmethanon
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxybenzophenone
Schmelzpunkt 60°C to 63°C
Siedepunkt 354°C to 356°C
Menge 25 g
Beilstein 1104713
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 212.25
Reinheit (%) ≥98%