Learn More
4-Methoxybenzolsulfonychlorid, TRC
Artikelnummer. 30482861
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30482861 50 g 50 Gramm
30478082 5 g 5 Gramm
30467492 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30482861 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM33248550G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-68-0
Summenformel C7H7ClO3S
Molekulargewicht (g/mol) 206.65
IUPAC-Name 4-Methoxybenzolsulfonylchlorid
SMILES COc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxybenzenesulfonyl Chloride
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H7ClO3S/c1-11-6-2-4-7(5-3-6)12(8,9)10/h2-5H,1H3
Formelmasse 205.9804