Learn More
4-Methoxybenzensulfonamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342806
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11342806 5 g 5 Gramm
11352806 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342806 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08961.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1129-26-6 | C7H9NO3S | 187.213 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1129-26-6
Summenformel C7H9NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 187.213
MDL-Nummer MFCD00025392
InChI-Schlüssel MSFQEZBRFPAFEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxybenzenesulphonamide, p-methoxybenzenesulfonamide, 4-methoxybenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 4-methoxy, 4-methoxy-benzenesulfonamide, benzenesulfonamide, p-methoxy, benzenesulfonamide, p-methoxy-6ci,7ci,8ci, 3lka, p-anisolesulfonamide, acmc-1bvgf
PubChem CID 70789
IUPAC-Name 4-Methoxybenzolsulfonamid
SMILES COC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxybenzenesulfonamide
Schmelzpunkt 110°C to 114°C
Menge 5 g
Beilstein 2047881
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 187.22
Reinheit (%) 98%