Learn More
4-Methoxyanilinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30478813
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30478813 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30478813 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2263332.5G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxyaniline hydrochloride
CAS 20265-97-8
Summenformel C7H9NO . HCl
Menge 2.5 g
Synonym Benzenamine, 4-methoxy-, hydrochloride (1:1) (ACI), Benzenamine, 4-methoxy-, hydrochloride (9CI), p-Anisidine, hydrochloride (8CI), 4-Methoxyaniline hydrochloride, 4-Methoxybenzenamine hydrochloride, p-Anisidine monohydrochloride, p-Methoxyaniline hydrochloride, p-Methoxyanilinium chloride
InChI-Formel InChI=1S/C7H9NO.ClH/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7;/h2-5H,8H2,1H3;1H
SMILES Cl.COc1ccc(N)cc1
IUPAC-Name 4-Methoxyaniline;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 159.61
Formelmasse 159.0451