Learn More
4'-Methoxyacetanilide, 99+%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10790551 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
:
50 g-Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10790551 50 g-Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10790551 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 249710500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Methoxyacetanilide
Namenshinweis 99+%
CAS 51-66-1
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 129°C to 132°C
Farbe Beige
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H11NO2
Strukturformel CH3C6H4NHC(O)CH3
MDL-Nummer MFCD00014963
Menge 50 g
Merck Index 15, 50
Synonym n-4-methoxyphenyl acetamide, 4'-methoxyacetanilide, p-methoxyacetanilide, p-acetanisidide, p-acetanisidine, methacetin, 4-methoxyacetanilide, aceto-p-anisidide, n-acetyl-p-anisidine, acetamide, n-4-methoxyphenyl
InChI-Schlüssel XVAIDCNLVLTVFM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)OC
IUPAC-Name N-(4-methoxyphenyl)acetamide
Molekulargewicht (g/mol) 165.192
PubChem CID 5827
Formelmasse 165.19
Reinheit (%) ≥99.0%
Physikalische Form Crystalline Powder