missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Methoxy-trans-beta-styrylboronsäurepinakolester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7030560
42.50 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
149777-83-3
C15H21BO3
260.14
MFCD04038966
VXSHTICWQKLRMP-UHFFFAOYSA-N
4-methoxy-trans-beta-styrylboronic acid pinacol ester, e-2-4-methoxystyryl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-2-4-methoxyphenyl ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-2-4-methoxyphenyl ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl, 2-e-2-4-methoxyphenyl ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-methoxy-trans-beta-styrylboronicacidpinacolester, 2-4-methoxyphenyl-vinylboronic acid pinacol ester, 2-e-4-methoxystyryl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-4-methoxystyryl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-e-2-4-methoxyphenyl vinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
15419573
2-[(E)2-(4-Methoxyphenyl)Ethenyl]-4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan
COC1=CC=C(C=CB2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
149777-83-3
C15H21BO3
260.14
MFCD04038966
VXSHTICWQKLRMP-UHFFFAOYSA-N
4-methoxy-trans-beta-styrylboronic acid pinacol ester, e-2-4-methoxystyryl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-2-4-methoxyphenyl ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-2-4-methoxyphenyl ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl, 2-e-2-4-methoxyphenyl ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-methoxy-trans-beta-styrylboronicacidpinacolester, 2-4-methoxyphenyl-vinylboronic acid pinacol ester, 2-e-4-methoxystyryl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-4-methoxystyryl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-e-2-4-methoxyphenyl vinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
15419573
2-[(E)2-(4-Methoxyphenyl)Ethenyl]-4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan
COC1=CC=C(C=CB2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C=C1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-trans-beta-styrylboronic acid pinacol ester
Menge 250 mg
Formelmasse 260.14
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'