Learn More
4-Methoxy-trans-beta-styrylboronsäurepinakolester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15447765
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15447765 250 mg 250 Milligramm
15427765 1 g 1 Gramm
15437765 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15447765 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H30373.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 149777-83-3 | C15H21BO3 | 260.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 149777-83-3
Summenformel C15H21BO3
Molekulargewicht (g/mol) 260.14
MDL-Nummer MFCD04038966
InChI-Schlüssel VXSHTICWQKLRMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-trans-beta-styrylboronic acid pinacol ester, e-2-4-methoxystyryl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-2-4-methoxyphenyl ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-2-4-methoxyphenyl ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl, 2-e-2-4-methoxyphenyl ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-methoxy-trans-beta-styrylboronicacidpinacolester, 2-4-methoxyphenyl-vinylboronic acid pinacol ester, 2-e-4-methoxystyryl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-4-methoxystyryl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-e-2-4-methoxyphenyl vinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 15419573
IUPAC-Name 2-[(E)2-(4-Methoxyphenyl)Ethenyl]-4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan
SMILES COC1=CC=C(C=CB2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-trans-beta-styrylboronic acid pinacol ester
Menge 250 mg
Formelmasse 260.14
Reinheit (%) 98%