Learn More
4-Methoxy-o-Phenylendiamindihydrochlorid, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439503
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11439503 5 g 5 Gramm
11429503 1 g 1 Gramm
11449503 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439503 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12363.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 59548-39-9 | C7H12Cl2N2O | 211.086 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-Methoxy-o-Phenylendiamin wird häufig als Zwischenprodukt für die organische Synthese und für Pharmazeutika verwendet. Es ist ein wichtiger Vorläufer für die Synthese anderer heterozyklischen Verbindungen. Es wird zur Bestimmung von Glyoxal, Methylglyoxal und Diacetyl im Urin mit 4-Methoxy-O-Phenylendiamin als Derivatisierungsreagenz durch Hochleistungsflüssigchromatographie (HPLC) verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Inkompatibel mit starken Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden, Chloroformatten und starken Oxidationsmitteln. Hygroskopisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59548-39-9
Summenformel C7H12Cl2N2O
Molekulargewicht (g/mol) 211.086
MDL-Nummer MFCD00052003
InChI-Schlüssel SXCHMHOBHJOXGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxybenzene-1,2-diamine dihydrochloride, 4-methoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride, 3,4-diaminoanisole dihydrochloride, 1,2-benzenediamine, 4-methoxy-, dihydrochloride, 3,4-diaminoanisole 2hcl, 4-methoxy-phenylenediamine dihydrochloride, 4-methoxy-1,2-benzenediamine dihydrochloride, 4-methoxy-benzene-1,2-diamine dihydrochloride, 4-methoxy-1,2-phenylenediamine dihydrochloride, 4-methoxy-l,2-phenylene diamine dihydrochloride
PubChem CID 3085161
IUPAC-Name 4-methoxybenzol-1,2-diamin;dihydrochlorid
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)N)N.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride
Schmelzpunkt ∼219°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 3699636
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 211.09
Reinheit (%) ≥97%