Learn More
4-Methoxy-alpha-toluolthiol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10667124 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10667124 100 g Glasflasche 100 Gramm
10100412 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10667124 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 150951000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6258-60-2 | Molecular Formula: C8H10OS | Molecular Weight: 154.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6258-60-2
Summenformel C8H10OS
Molekulargewicht (g/mol) 154.23
MDL-Nummer MFCD00004871
InChI-Schlüssel PTDVPWWJRCOIIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxybenzyl mercaptan, 4-methoxy-alpha-toluenethiol, 4-methoxybenzylmercaptan, 4-methoxyphenyl methanethiol, 4-methoxy benzylmercaptan, 4-methoxybenzenemethanethiol, benzenemethanethiol, 4-methoxy, p-methoxybenzyl mercaptan, p-methoxybenzylthiol, p-methoxybenzylmercaptan
PubChem CID 80407
IUPAC-Name (4-Methoxyphenyl)methanthiol
SMILES COC1=CC=C(CS)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-α-toluenethiol
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1070g/mL
Siedepunkt 90°C to 95°C (0.5 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OC6H4CH2SH
Brechungsindex 1.5720 to 1.578
Menge 100 g
Beilstein 06, 901
Relative Dichte 1.107
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 154.23
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methoxy-alpha-toluenethiol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
RUO– Nur für Forschungszwecke