Learn More
4-Methoxy-6-methyl-2H-pyran-2-on, TRC
Artikelnummer. 30469580
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30469580 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30469580 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM26368050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-6-methyl-2H-pyran-2-one
CAS 672-89-9
Summenformel C7H8O3
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H8O3/c1-5-3-6(9-2)4-7(8)10-5/h3-4H,1-2H3
SMILES COC1=CC(=O)OC(=C1)C
IUPAC-Name 4-Methoxy-6-methylpyran-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 140.14
Formelmasse 140.0473