Learn More
4-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11326809
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11326809 10 g 10 Gramm
11316809 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11326809 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26748.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 743408-04-0
Summenformel C9H10F3NO
Molekulargewicht (g/mol) 205.18
MDL-Nummer MFCD06212984
InChI-Schlüssel OLXNTNRECSTMGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-3-trifluoromethyl benzylamine, 4-methoxy-3-trifluoromethylbenzylamine, 4-methoxy-3-trifluoromethyl phenyl methanamine, 1-4-methoxy-3-trifluoromethyl phenyl methanamine, 4-methoxy-3-trifluoromethyl benzenemethanamine, 4-methoxy-3-trifluoromethyl phenyl methylamine
PubChem CID 17750832
IUPAC-Name [4-methoxy-3-(trifluormethyl)phenyl]methanamin
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)CN)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Brechungsindex 1.4865
Menge 10 g
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 205.18
Reinheit (%) 97%