Learn More
4-Methoxy-3-(pentafluorthio)-Benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11499747
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11499747
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22736.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 213598-09-5
Summenformel C9H7F3O3
Molekulargewicht (g/mol) 220.15
MDL-Nummer MFCD01091014
InChI-Schlüssel VNWUPESTVBTYJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-3-trifluoromethyl benzoic acid, 4-methoxy-3-trifluoromethyl-benzoic acid, acmc-1cr7h, 3-trifluoromethyl-4-methoxybenzoic acid, benzoic acid, 4-methoxy-3-trifluoromethyl, 4-methyloxy-3-trifluoromethyl benzoic acid
PubChem CID 2775295
IUPAC-Name 4-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
SMILES COC1=CC=C(C=C1C(F)(F)F)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Schmelzpunkt 169°C to 171°C
Menge 1 g
Beilstein 8619237
Formelmasse 220.15
Reinheit (%) 97%