Learn More
Alfa Aesar™ 4-Methoxy-3-(pentafluorthio)benzylbromid, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H33950.03
Additional Details : Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : III
Menge 1g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15446837
  • 182.84 CHF / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 06-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
853771-92-3
285.06
DGEYBNDTSCJDTI-UHFFFAOYSA-N
66523515
COC1=C(C=C(C=C1)CBr)OC(F)(F)F
C9H8BrF3O2
MFCD18398486
4-methoxy-3-trifluoromethoxy benzyl bromide, 4-bromomethyl-1-methoxy-2-trifluoromethoxy benzene
4-(brommethyl)-1-methoxy-2-(trifluormethoxy)benzol
Spezifikation
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
1g
C9H8BrF3O2
UN3265
DGEYBNDTSCJDTI-UHFFFAOYSA-N
4-(brommethyl)-1-methoxy-2-(trifluormethoxy)benzol
66523515
Flüssig
Gelb
853771-92-3
MFCD18398486
4-methoxy-3-trifluoromethoxy benzyl bromide, 4-bromomethyl-1-methoxy-2-trifluoromethoxy benzene
COC1=C(C=C(C=C1)CBr)OC(F)(F)F
285.06
269.06
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation