missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 4-Methoxy-3-(Trifluormethoxy)Anilin, 97 %

Marke:  Alfa Aesar™ H33826.03

Additional Details : Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 2810 Chem class : 6.1 Pack group : III

Menge 1g

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15446697

  • 98.82 CHF / 1 Gramm


Auf Lager 3
Zum Warenkorb hinzufügen

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

647855-21-8
207.152
SUHKHUKMTRYZOA-UHFFFAOYSA-N
57111833
COC1=C(C=C(C=C1)N)OC(F)(F)F
C8H8F3NO2
MFCD18390012
4-methoxy-3-trifluoromethoxy aniline, benzenamine, 4-methoxy-3-trifluoromethoxy, 4-amino-2-trifluoromethoxyanisole
4-methoxy-3-(trifluormethoxy)anilin

Spezifikation

4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)aniline
647855-21-8
MFCD18390012
4-methoxy-3-trifluoromethoxy aniline, benzenamine, 4-methoxy-3-trifluoromethoxy, 4-amino-2-trifluoromethoxyanisole
COC1=C(C=C(C=C1)N)OC(F)(F)F
207.152
207.15
97%
1g
C8H8F3NO2
UN2810
SUHKHUKMTRYZOA-UHFFFAOYSA-N
4-methoxy-3-(trifluormethoxy)anilin
57111833
Flüssig
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation