Learn More
4-Methoxy-3-(Trifluormethoxy)Anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7052455
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15446697
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33826.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 647855-21-8
Summenformel C8H8F3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 207.152
MDL-Nummer MFCD18390012
InChI-Schlüssel SUHKHUKMTRYZOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-3-trifluoromethoxy aniline, benzenamine, 4-methoxy-3-trifluoromethoxy, 4-amino-2-trifluoromethoxyanisole
PubChem CID 57111833
IUPAC-Name 4-methoxy-3-(trifluormethoxy)anilin
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)N)OC(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)aniline
Menge 1 g
UN-Nummer UN2810
Formelmasse 207.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig