Learn More
4-Methoxy-3-Nitrobenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10612663
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10612663 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10521133 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10612663 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SPB07277DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 33224-23-6
Summenformel C8H6N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 178.15
MDL-Nummer MFCD00221439
InChI-Schlüssel ACAYRJJVKPMSIS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2800241
IUPAC-Name 4-Methoxy-3-nitrobenzonitril
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C#N)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-3-nitrobenzonitrile
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 3-nitro-4-methoxybenzonitrile, 4-methoxy-3-nitro-benzonitrile, benzonitrile, 4-methoxy-3-nitro, 4-methoxy-3-nitrobenzenecarbonitrile, acmc-1cmtm, 5-cyano-2-methoxynitrobenzene, benzonitrile,4-methoxy-3-nitro
Formelmasse 178.15
Reinheit (%) 97%