Learn More
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluormethyl)benzoylchlorid, 97 %
Artikelnummer. 15488985
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15488985 5 g 5 Gramm
15478985 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15488985 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H35142.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1431329-64-4
Summenformel C10H8ClF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 252.617
MDL-Nummer MFCD22682812
InChI-Schlüssel YUARQUDWZUWICU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-3-methyl-5-trifluoromethyl benzoyl chloride
PubChem CID 86277689
IUPAC-Name 4-methoxy-3-methyl-5-(trifluormethyl)benzoylchlorid
SMILES CC1=C(C(=CC(=C1)C(=O)Cl)C(F)(F)F)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 252.62
Reinheit (%) 97%