Learn More
4-Methoxy-3-buten-2-on, techn. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443564
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11443564 10 g 10 Gramm
11453564 50 g 50 Gramm
11463564 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443564 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11235.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 4652-27-1 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
4-Methoxy-3-buten-2-one is an important precursor for the synthesis of 1-methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene and the Danishefsky diene and its equivalent. It is widely used as a reactant in the synthesis of hydroisoquinoline derivatives. It is employed as an intermediate for the synthesis of manzamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methoxy-3-buten-2-on ist ein wichtiger Vorläufer für die Synthese von1-Methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadien und dem Danishefsky-Dien und seinem Äquivalent. Wird häufig als Reaktant bei der Synthese von Hydroisochinolin-Derivaten verwendet. Wird als Zwischenprodukt für die Synthese von Manzamin eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Tetrahydrofuran, Äther, Acetonitril und Benzol.
Hinweise
Von Zündquellen fernhalten. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4652-27-1
Summenformel C5H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 100.12
MDL-Nummer MFCD00008778,MFCD00008778,MFCD00008778
InChI-Schlüssel VLLHEPHWWIDUSS-ARJAWSKDSA-N
Synonym z-4-methoxybut-3-en-2-one, 3z-4-methoxybut-3-en-2-one, 3-buten-2-one, 4-methoxy-, 3z, z-4-methoxy-3-butene-2-one
PubChem CID 643837
IUPAC-Name (Z)-4-Methoxybut-3-en-2-on
SMILES CO\C=C/C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-3-buten-2-one
Dichte 0.99
Siedepunkt 66°C to 69°C (12 mmHg)
Flammpunkt 63°C (145°F)
Brechungsindex 1.465
Menge 10 g
Beilstein 1741053
Löslichkeitsinformationen Miscible with tetrahydrofuran,ether,acetonitrile and benzene.
Formelmasse 100.12
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch